Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pipettstativ i akrylplast
Artikelnummer. 13486666 Shop alle SP Scienceware produkter
Holder:
Pipetter (6)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13486666
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ F189610060
Overskuelig og praktisk pipetteparkering
  • Hold op til 6 pipetter ved hånden med denne klare, akrylplastikholder
  • Udskæringer på to hylder holder og understøtter de mest populære pipettemodeller
Tekniske data
Celledelere 6
Produkttype Pipetstativ
Farve Klar
Holder Pipetter (6)
Materiale Akryl
Hylder 2 etager
Til brug med (applikation) hHold og support
Til brug med (udstyr) Pipettere
Antal stativer 2
nr. pr. sag 1
Mængde 1
Dimensioner (L x B x H) 305 x 127 x 240mm
Længde (metrisk) 305 mm
Bredde (metrisk) 127 mm
Højde (metrisk) 240 mm