Få mere at vide
Fisherbrand™ Akryl pipette stativ
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8263007 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Gennemsigtig blå
Klar
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11394045
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Læner sig tilbage på en vinkel, så der ikke er fare for, at pipetter falder ud. Akrylpipettestativ griber pipetterne to steder for sikkert at holde.
  • Akryl konstruktion.
  • Holder op til 6 pipetter.
  • Designet til at fungere med de fleste store pipettemærker.
Tekniske data
Produkttype Pipette stativ
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Holder Pipettere
Stillinger 6
Form Rektangulær
Hylder 2 etager
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Mængde 1 stk.
Længde (metrisk) 29.5 cm
Længde (engelsk) 11,6''
Bredde (metrisk) 17.2 cm
Bredde (engelsk) 6,8 tommer
Højde (metrisk) 20.3 cm
Højde (engelsk) 8 tommer
Diameter (metrisk) åbning Øvre: 25 mm; Nederste: 20 mm