Få mere at vide
Fisherbrand™ Akryl pipette stativ
Artikelnummer. 11394045 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Gennemsigtig blå
Klar
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11394045 Klar Hver
11384045 Gennemsigtig blå Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    523.82 DKK
    355.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 168.11 DKK
    32% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læner sig tilbage på en vinkel, så der ikke er fare for, at pipetter falder ud. Akrylpipettestativ griber pipetterne to steder for sikkert at holde.
  • Akryl konstruktion.
  • Holder op til 6 pipetter.
  • Designet til at fungere med de fleste store pipettemærker.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Holder Pipettere
Stillinger 6
Form Rektangulær
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Mængde 1 stk.
Længde (metrisk) 29.5 cm
Længde (engelsk) 11,6''
Bredde (engelsk) 6,8 tommer
Højde (engelsk) 8 tommer
Diameter (metrisk) åbning Øvre: 25 mm; Nederste: 20 mm
Produkttype Pipette stativ
Hylder 2 niveauer
Højde (metrisk) 20.3 cm
Bredde (metrisk) 17.2 cm