Få mere at vide
Karl Hecht™ Assistent™ Skrånende pipettestativer
Artikelnummer. 10698861
Skift visning
Stillinger:
6
Artikelnummer. Stillinger
10698861 6
1 options
Artikelnummer. 10698861 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 42590006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    395.12 DKK
    247.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 147.94 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Giver sikker og sikker opbevaring af pipetter i laboratoriet. Karl Hecht™ Assistent™ Skrånende pipettestativer er fremstillet af Plexiglas™ .
  • Holder 6 pipetter
  • Til måling og volumetriske pipetter
  • Hulrum ca. 17,5 mm, bredde ca. 123 mm
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Akryl
Stillinger 6
Til brug med (udstyr) Pipetter
nr. pr. pakke Pakke m. 1 stk.
Mængde Pakke m. 1 stk.
Længde (metrisk) 190 mm
Dybde (metrisk) 123 mm
Produkttype Pipetstativ