Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Stillinger | 1 |
| Form | Vertikal |
| Stabelbar | Nej |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (metrisk) | 291 mm |
| Længde (engelsk) | 11,5 tommer. |
| Produkttype | Pipettereol |
| Hylder | 4 niveauer |
| Højde (metrisk) | 401 mm |
| Vis mere |