Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Akryl petriskål dispenser
Artikelnummer. 11384145 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Holder:
Petriskåle (100 mm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
11384145 Petriskåle (100 mm) Hver
1 options
Artikelnummer. 11384145 Leverandør Heathrow Scientific™ Leverandørnr. HS23452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 DKK
    489.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 62.85 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder to separate skillevægge til op til 30 petriskåle. Akryl petriskål dispenser kan monteres på en væg eller placeres sikkert på en bordplade for nem adgang.
  • Fremstillet af robust akryl
  • Holder op til 30 x 100 mm fade i to let tilgængelige skillevægge
  • Bordplade eller vægmonterbar (skruer medfølger)
  • Måler 222 x 107 x 236 mm
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Holder Petriskåle (100 mm)
Materiale Akryl
Stillinger 1
Form Rektangulær
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Montering Bænktop, væg
Dimensioner (L x B x H) 222 x 107 x 236 mm
Længde (metrisk) 22.2 cm
Længde (engelsk) 8,7 tommer
Bredde (engelsk) 4,2 tommer.
Højde (engelsk) 9,3''
Inkluderer Monteringsskruer
Produkttype Petriskålsholder
Højde (metrisk) 23.6 cm
Array 2 Opdelinger
Bredde (metrisk) 10.7 cm