Få mere at vide
Fisherbrand™ Akryl Parafilm™ Dispenser
Artikelnummer. 11937994 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11937994 Klar Hver
1 options
Product Code. 11937994
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
Opbevar, dispenser og skær forseglingsfilm. Fisherbrand™ Akryl Parafilm™ Dispenseren har et takket skæreblad til nemt at skære film i skiver. Robust dispenser holder 50 mm eller 100 mm ruller uden at rode på dit arbejdsområde. Tydelige sider gør det nemt at overvåge lagerniveauet.
  • Kraftig konstruktion for øget holdbarhed
  • Ideel til Parafilm™ , tape, etiketter og Tough-Tags™
  • Stærk, krystalklar akryldispenser med et takket skæreblad
  • Holder to 50 mm ruller side om side eller en 100 mm rulle
Specifications
Produkttype Parafilm Dispenser
Farve Klar
Længde (metrisk) 168 mm
Bredde (metrisk) 119 mm
Højde (metrisk) 175 mm
Holder Parafilm
Materiale Akryl
Montering Fritstående
Antal rum 1
Produkt stil Åben top
Volumen 2 x 50 mm ruller eller 1 x 100 mm rulle
Til brug med (udstyr) Parafilm™ Forseglingsfilmruller
Mængde 1 stk.