Få mere at vide
Cole-Parmer™ Vinklet pipetteholder
Artikelnummer. 11734949 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11734949 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 11734949 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 6353502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1719.59 DKK
    1643.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 76.50 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Denne vinklede pipetteholder giver sikker, bekvem opbevaring og nem genhentning af dine pipetter.
  • Holder pipetter ved hånden og velorganiserede.
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 3,5 tommer
Højde (engelsk) 16 tommer
Dybde (engelsk) 11,5 tommer.
Dybde (metrisk) 292.1 mm
Produkttype Pipetstativ
Højde (metrisk) 406.4 mm
Bredde (metrisk) 88.9 mm