Få mere at vide
Brady™ Akryl Group Lockout Center
Artikelnummer. p-8003403
Inkluderer:
18 kroge
3 kroge
8 kroge
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11796775
Brand: Brady™ 800127
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug Acrylic Group Lockout Center til gruppelockoutsituationer, der involverer et stort antal arbejdere og udstyr. Kan også bruges som låseboks. Gennemsigtigt frontcover gør det nemt at se indholdet.
  • Til gruppe lockout situationer, der involverer et stort antal arbejdere og udstyr.
  • Kan også bruges som låseboks.
  • Gennemsigtigt frontcover gør det nemt at se indholdet.
  • 8 kroge til nøgler og 1 slot til låse.
  • Låsebokse leveres uden indhold.
Tekniske data
Produkttype Låseboks
Alternativt varenummer GRUPPE LOCKOUT CENTER 18 KRAGE
Farve Rød
Materiale Akryl
Dybde (engelsk) 2,52 tommer.
Dybde (metrisk) 64 mm
Oversigt Group Lockout Center - 18 kroge
Dimensioner (D x B x H) 64 x 406 x 195 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 7,68 tommer.
Højde (metrisk) 195 mm
Inkluderer 18 kroge
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 15,98 tommer.
Bredde (metrisk) 406 mm