Få mere at vide
Brady™ Akryl Group Lockout Center
Artikelnummer. 11796775 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Inkluderer:
18 kroge
3 kroge
8 kroge
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
11796775 18 kroge Hver
11706695 3 kroge Hver
10421100 8 kroge Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11796775 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 800127
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
På lager
Brug Acrylic Group Lockout Center til gruppelockoutsituationer, der involverer et stort antal arbejdere og udstyr. Kan også bruges som låseboks. Gennemsigtigt frontcover gør det nemt at se indholdet.
  • Til gruppe lockout situationer, der involverer et stort antal arbejdere og udstyr.
  • Kan også bruges som låseboks.
  • Gennemsigtigt frontcover gør det nemt at se indholdet.
  • 8 kroge til nøgler og 1 slot til låse.
  • Låsebokse leveres uden indhold.
Tekniske data
Produkttype Låseboks
Alternativt varenummer GRUPPE LOCKOUT CENTER 18 KRAGE
Farve Rød
Materiale Akryl
Dybde (engelsk) 2,52 tommer.
Dybde (metrisk) 64 mm
Oversigt Group Lockout Center - 18 kroge
Dimensioner (D x B x H) 64 x 406 x 195 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 7,68 tommer.
Højde (metrisk) 195 mm
Inkluderer 18 kroge
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 15,98 tommer.
Bredde (metrisk) 406 mm