Få mere at vide
Brady™ Akryl Group Lockout Center
Inkluderer:
18 kroge
3 kroge
8 kroge
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til gruppe lockout situationer, der involverer et stort antal arbejdere og udstyr.
- Kan også bruges som låseboks.
- Gennemsigtigt frontcover gør det nemt at se indholdet.
- 8 kroge til nøgler og 1 slot til låse.
- Låsebokse leveres uden indhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Låseboks |
| Alternativt varenummer | GRUPPE LOCKOUT CENTER 3 KRAGE |
| Farve | Rød |
| Materiale | Akryl |
| Dybde (engelsk) | 3,15 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 80 mm |
| Oversigt | Group Lockout Center - 3 kroge |
| Dimensioner (D x B x H) | 80 x 150 x 150 mm |
| Til brug med (applikation) | Lockout Tagout |
| Højde (engelsk) | 7,68 tommer. |
| Vis mere |