Få mere at vide
Fisherbrand™ Akryl handskerumsholder
Artikelnummer. 16504241 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen:
1 Boks
3 æsker
4 æsker
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen
16504241 4 æsker
16574231 1 Boks
16594231 3 æsker
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16504241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.00 DKK
    460.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 449.11 DKK
    49% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rene opbevaringsløsninger, perfekt til laboratorieorganisation, med varmebøjede vægge for at forenkle konstruktionen og forhindre utilsigtet brud.
  • Varmebøjede vægge forenkler konstruktionen og begrænser utilsigtet brud
  • Triple og quad holdere gør det muligt at fylde handskebokse fra enten toppen eller siden
  • Passer til standard handskebokse, der kan rumme dybder op til 3,75 tommer.
  • Holderen tilbyder alsidighed, samtidig med at den giver pladsbesparende opbevaring
  • Kan monteres lodret eller vandret, hardware medfølger
Tekniske data
Produkttype Handskerumsholder
Farve Klar
Længde (engelsk) 10,4 tommer
Længde (metrisk) 26.3 cm
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 10.4 cm
Højde (engelsk) 21,1''
Højde (metrisk) 53.5 cm
Holder Engangshandskebokse
Materiale Akryl
Montering Nøglehulsåbninger
Antal rum 1
Volumen 4 æsker
Inkluderer Montering hardware