Få mere at vide
Megro™ Akrylglas handskeboksholder
Artikelnummer. 15752728
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
25 x 13 x 7.5 cm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
15752728 25 x 13 x 7.5 cm
1 options
Artikelnummer. 15752728 Leverandør Megro™ Leverandørnr. MEG136601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00 DKK
    107.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 35.88 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Til brugsklar opbevaring af undersøgelseshandsker.
  • Inkluderer vægmonteringsmateriale
  • 25 x 13 x 7,5 cm
  • Gennemsigtig for nem visning af indholdet
  • Akryl plexiglas
Tekniske data
Farve Klar
Dimensioner (L x B x H) 25 x 13 x 7.5 cm
Holder Handsker
Materiale Akryl plexiglas
Montering Vægmontering
Til brug med (applikation) Opbevaring af undersøgelseshandskerum