Beskrivelse
- Gennemsigtige akryldispensere giver nem adgang til sikkerhedstilbehør
- Ergonomisk vinklet for nem dispensering
- Hængslet låg beskytter glas mod støv og snavs
- Flip open top til påfyldning med vip-åben bund til dispensering
- Sæt på bord- eller vægbeslag (skruer medfølger) for nem adgang
- Stor dispenser rummer cirka 20 par briller
Lille dispenser rummer cirka 10 par briller
Specifications
Specifications
| Bredde (metrisk) | 162 mm |
| Dybde (metrisk) | 156 mm |
| Farve | Blå |
| Produkttype | Leverandør |
| Til brug med (udstyr) | Sikkerhedsbriller |
| Inkluderer | Vægmonteringsskruer |
| Længde (metrisk) | 227 mm |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Størrelse | Lille |
| Materiale | Akryl |