Få mere at vide
Acrylic Anhydride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | prop-2-enoyl prop-2-enoate |
| CAS | 2051-76-5 |
| Molekylær formel | C6 H6 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Acrylic Anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H,1-2H2 |
| SMIL | C=CC(=O)OC(=O)C=C |
| IUPAC navn | prop-2-enoyl prop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.11 |
| Formel vægt | 126.032 |