Få mere at vide
Akrylsyre (stabiliseret med MEHQ), TRC
Artikelnummer. 30010485
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010485 5 g
30006493 100 g
30009204 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010485 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1913505G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-10-7
Molekylær formel C3H4O2
Molekylvægt (g/mol) 72.06
Synonym 2-Propenoic Acid, Acroleic Acid, Ethylenecarboxylic Acid, NSC 4765, Propenoic Acid, Vinylformic Acid;
IUPAC navn prop-2-enosyre
SMIL OC(C=C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acrylic Acid
Renhedsgrad noter GC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)
Formel vægt 72.0211
Procent renhed >95%