Få mere at vide
Acrylic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 13°C |
| Tæthed | 1.05 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 141°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00004367 |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | Acrylic acid, 2-Propenoic acid, Acroleic acid, Acrylic acid |