Få mere at vide
Akrylsyre, lavt vandindhold, 99,5%, stab. med ca. 200ppm 4-methoxyphenol
Beskrivelse
Akrylsyre fungerer som en forløber i produktionen af 3-hydroxypropionsyre. Det bruges til fremstilling af vandabsorberende harpikser. Det reagerer med alkoholer for at fremstille de tilsvarende estere. Dens estere bruges som råmaterialer til syntetisk harpiks, gummi, belægningsklæbemidler, vandbaserede malinger, gulvpudser og klæbemidler. Det bruges også til at fremstille dannende homopolymerer eller copolymerer ved at reagere med andre monomerer som acrylamider, acrylonitril, vinyl, styren og butadien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acrylic acid |
| Navn note | Lavt vandindhold, stabiliseret med ≈200 ppm 4-methoxyphenol |
| Smeltepunkt | ∼13 °C |
| Tæthed | 1.051 g/mL |
| Kogepunkt | 138 °C til 139 °C |
| Flammepunkt | 54 °C (130 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.4202 |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN2218 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Acrylic acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Acrylic acid