Få mere at vide
Acrylic Acid-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acrylic Acid-D4 |
| CAS | 285138-82-1 |
| Molekylær formel | C3 D4 O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-Propenoic-2,3,3-d3 acid-d (9CI), Deuterio 2,3,3-trideuterioprop-2-enoate, Acrylic Acid-d4, Acrylic Acid-D4, 2-Propenoic acid-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)/i1D2,2D/hD |
| SMIL | [2H]OC(=O)C(=C([2H])[2H])[2H] |
| IUPAC navn | deuterio 2,3,3-trideuterioprop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 76.0873 |
| Formel vægt | 76.0462 |