Få mere at vide
Acrylic Acid-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acrylic Acid-d3 |
| CAS | 204259-63-2 |
| Molekylær formel | C3HD3O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Acrylic-2,3,3-d3 Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)/i1D2,2D |
| SMIL | OC(/C([2H])=C([2H])/[2H])=O |
| IUPAC navn | 2,3,3-trideuterioprop-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 75.08 |