missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acrylic Acid-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acrylic Acid-d3 |
| CAS | 204259-63-2 |
| Molekylær formel | C3HD3O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Acrylic-2,3,3-d3 Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)/i1D2,2D |
| SMIL | OC(/C([2H])=C([2H])/[2H])=O |
| IUPAC navn | 2,3,3-trideuterioprop-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 75.08 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?