Få mere at vide
Akrylsyre, 97%, stikk. med ca. 200ppm 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 11326876
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11326876 100 g 100g
11336876 500 g 500g
11346876 2500 g 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11326876 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04280.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 79-10-7 | C3H4O2 | 72,063 g/mol
Akrylsyre fungerer som en forløber i produktionen af 3-hydroxypropionsyre. Det bruges til fremstilling af vandabsorberende harpikser. Det reagerer med alkoholer for at fremstille de tilsvarende estere. Dens estere bruges som råmaterialer til syntetisk harpiks, gummi, belægningsklæbemidler, vandbaserede malinger, gulvpudser og klæbemidler. Det bruges også til at fremstille dannende homopolymerer eller copolymerer ved at reagere med andre monomerer som acrylamider, acrylonitril, vinyl, styren og butadien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Akrylsyre fungerer som en forløber i produktionen af 3-hydroxypropionsyre. Det bruges til fremstilling af vandabsorberende harpikser. Det reagerer med alkoholer for at fremstille de tilsvarende estere. Dens estere bruges som råmaterialer til syntetisk harpiks, gummi, belægningsklæbemidler, vandbaserede malinger, gulvpudser og klæbemidler. Det bruges også til at fremstille dannende homopolymerer eller copolymerer ved at reagere med andre monomerer som acrylamider, acrylonitril, vinyl, styren og butadien.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Lys- og luftfølsom. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke baser, oxygen, polymeriserende initiatorer, aminer og peroxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-10-7
Molekylær formel C3H4O2
Molekylvægt (g/mol) 72.063
MDL nummer MFCD00004367
InChI nøgle NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
IUPAC navn prop-2-ensyre
SMIL C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acrylic acid
Navn note stabiliseret med ≈200ppm 4-methoxyphenol
Smeltepunkt ∼13 °C
Tæthed 1.051
Kogepunkt 138 °C til 139 °C
Flammepunkt 54 °C (130 °F)
Lugt Gennemtrængende
Lineær formel H2C=CHCO2H
Brydningsindeks 1.4202
Mængde 100 g
FN nummer UN2218
Beilstein 635743
Merck Index 14,130
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 72.06
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acrylic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylic acid