Få mere at vide
Acrylic acid, 98%, extra pure, stabilized
Artikelnummer. 10022020 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
Product Code. 10022020
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 164250025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 79-10-7 | C3H4O2 | 72.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 79-10-7, 150-76-5
Molekylær formel C3H4O2
Molekylvægt (g/mol) 72.06
MDL nummer MFCD00004367
InChI nøgle NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
IUPAC navn prop-2-ensyre
SMIL C=CC(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Acrylic acid
Navn note Stabilized
CAS min % 98
Smeltepunkt 13.0°C
Tæthed 1.0500g/mL
Kogepunkt 139.0°C
Flammepunkt 48°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHCO2H
Brydningsindeks 1.4192 to 1.4212
Mængde 2.5 L
Beilstein 02, 397
Merck Index 15, 121
Specifik vægtfylde 1.05
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with most organic solvents,soluble in acetone
Stabilisator 180 to 220ppm MEHQ
Viskositet 1.3 mPa.s (20°C)
Formel vægt 72.06
Procent renhed 98%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acrylic acid, stabilized
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.