Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Akryl 4-plads pipettestativ
Artikelnummer. 10122952 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
10122952 Hver
1 options
Artikelnummer. 10122952
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læner sig tilbage på en vinkel, så der ikke er fare for, at pipetter falder ud. Akryl 4-plads pipettestativ griber pipetterne to steder for sikkert at holde.
  • Akryl konstruktion
  • Klassisk pipettestativ med 4 pladser
  • Designet til at indeholde de fleste store pipettemærker
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Holder Pipetter
Materiale Akryl
Stillinger 4
Form Z-formet
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Mængde 1 stk.
Længde (metrisk) 14.6 cm
Længde (engelsk) 5,7 tommer.
Bredde (engelsk) 6,8 tommer
Højde (engelsk) 8,1 tommer
Diameter (metrisk) åbning Øvre: 25 mm; Nederste: 20 mm
Produkttype Pipette stativ
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 20.64 cm
Bredde (metrisk) 17.2 cm