Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Akryl 3-steds pipettestativ
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkterBeskrivelse
- Akryl konstruktion
- Klassisk 3-plads pipettestativ
- Designet til at indeholde de fleste store pipettemærker
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Holder | Pipetter |
| Materiale | Akryl |
| Stillinger | 3 |
| Form | Z-formet |
| Stabelbar | Nej |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Mængde | 1 stk. |
| Længde (metrisk) | 15.3 cm |
| Længde (engelsk) | 6 tommer |
| Vis mere |