Få mere at vide
Akrylamid (hvide, nålelignende krystaller/elektroforese), Fisher BioReagents
Mængde:
100 g
500 g
5 kg
Emballage:
Poly flaske
Polyspand
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5kg
Beskrivelse
Dette acrylamid er 3X omkrystalliseret for at opnå et højrent krystallinsk materiale, der er egnet til elektroforetisk adskillelse af proteiner og nukleinsyrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acrylamide |
| Fysisk form | Fast stof |
| Akrylsyre | 0.002% max. |
| Kogepunkt | 125°C |
| Smeltepunkt | 82°C |
| Ledningsevne | 2.50μmhos max. |
| Farve | Hvid |
| pH | 6.5 to 8.0 |
| Mængde | 100 g |
| DNase | DNase fri |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Acrylamide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H372-Forårsager organskader.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.