Få mere at vide
Akrylamid (hvide, nålelignende krystaller/elektroforese), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10562595
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
5 kg
Emballage:
Poly flaske
Polyspand
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10562595 100 g Poly flaske 100g
10235203 500 g Poly flaske 500g
10502605 5 kg Polyspand 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10562595 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP170100
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Dette acrylamid er 3X omkrystalliseret for at opnå et højrent krystallinsk materiale, der er egnet til elektroforetisk adskillelse af proteiner og nukleinsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-06-1
Molekylær formel C3H5NO
Molekylvægt (g/mol) 71.08
MDL nummer MFCD00008032
InChI nøgle HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
IUPAC navn prop-2-enamid
SMIL NC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acrylamide
Fysisk form Fast stof
Akrylsyre 0,002% maks.
Kogepunkt 125 °C
Smeltepunkt 82 °C
Ledningsevne 2,50 μmhos maks.
Farve Hvid
pH 6,5 til 8,0
Mængde 100 g
DNase DNase fri
Emballage Poly flaske
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- og Protease-fri
Analyseprocentområde ≥99.9 %
Lineær formel CH2:CHCONH2
Merck Index 15, 120
Formel vægt 71.08
Procent renhed ≥99.9%
Grad Elektroforese
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acrylamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.