Få mere at vide
Akrylamid, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Beskrivelse
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| Akrylamid | 79-06-1 | 1000 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acrylamide |
| Navn note | SW-846 Method 8032A |
| Emballage | 2 ml ravfarvet forskåren glasampul |
| CAS | 79-06-1, 67-56-1 |
| CAS min % | 0.1, 99.9 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity. |
| CAS Max % | 0.1, 99.9 |
| Metoder | For UP EPA Method 8032A |
| Molekylær formel | C3H5NO |
| MDL nummer | MFCD00008032 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Acrylamide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H331-Giftig ved indånding.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H370-Forårsager organskader.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: acrylamide prop-2-enamide, methanol
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug