Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Acrylamid / N,N'-Methylenbisacrylamid 37,5:1, til biokemi, 40% blandingsopløsning i vand
Artikelnummer. 10113011 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10113011 100 ml 100ml
10397511 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10113011 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 330221000
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Acrylamid / N,N'-Methylenbisacrylamid, CAS # 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1, er en vandopløselig forbindelse, der krydsbinder for at producere polyacrylamidgeler, som er bredt anvendt i kromatografi og elektroforetisk adskillelse af nukleinsyrer og proteiner. | CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Akrylamid / N,N'-Methylenbisacrylamid er et vandopløseligt, lugtfrit, hvidt krystallinsk pulver
  • Denne forbindelse polymeriserer i nærvær af frie radikaler for at generere geler, hvis porestørrelse kan reguleres ved at manipulere de relative koncentrationer af denne blanding af forbindelser
Applikationer
  • Polyacrylamidgeler bruges i vid udstrækning inden for biokemi, retskemisk kemi, genetik, molekylærbiologi og bioteknologi til at adskille proteiner eller nukleinsyrer i henhold til deres elektroforetiske mobilitet
  • På grund af deres højere opløsning sammenlignet med andre geler bruges polyacrylamidgeler også til analyse af mindre RNA-arter fra blandede prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Absorbans (1% in water), (1% in water) at 0nm, 0.1 max. at 290nm
Kemisk navn eller materiale Acrylamide / N, N'-Methylenebisacrylamide 37.5:1
Fysisk form Væske
Akrylsyre 0.001% max.
CAS 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1
CAS min % 59.0
CAS Max % 61.0
Ledningsevne 3μS/cm Max.
Farve Farveløs
Mængde 100 ml
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C3H5NO
MDL nummer MFCD00008032
InChI nøgle HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC(=O)C=C
IUPAC navn prop-2-enamid
Molekylvægt (g/mol) 71.08
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Grad Biokemisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acrylamide / N,N``-Methylenebisacrylamide 37.5:1, 40% mix solution inwater
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide, Methylene diacrylamide