Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Akrylamid / N,N'-Methylenbisacrylamid 29:1, til biokemi, 40% blandingsopløsning i vand
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Akrylamid / N,N'-Methylenbisacrylamid er et vandopløseligt, lugtfrit, hvidt krystallinsk pulver
- Denne forbindelse polymeriserer i nærvær af frie radikaler for at generere geler, hvis porestørrelse kan reguleres ved at manipulere de relative koncentrationer af denne blanding af forbindelser
Applikationer
- Polyacrylamidgeler bruges i vid udstrækning inden for biokemi, retskemisk kemi, genetik, molekylærbiologi og bioteknologi til at adskille proteiner eller nukleinsyrer i henhold til deres elektroforetiske mobilitet
- På grund af deres højere opløsning sammenlignet med andre geler bruges polyacrylamidgeler også til analyse af mindre RNA-arter fra blandede prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbans | (1% i vand), (1% i vand) ved 0nm, 0,1 maks. ved 290 nm |
| Kemisk navn eller materiale | Acrylamide / N,N′-Methylenebisacrylamide 29:1 |
| Fysisk form | Væske |
| Akrylsyre | 0,001% maks. |
| CAS | 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1 |
| CAS min % | 59.0 |
| CAS Max % | 61.0 |
| Ledningsevne | 3 μS/cm maks. |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 100 ml |
| Vis mere |