Få mere at vide
Acrylamid / N,N'-Methylenbisacrylamid 19:1, til biokemi, 40% blandingsopløsning i vand
Codice prodotto. 10708552 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Mængde:
100 ml
500 ml
Dimensione della confezione:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Mængde Dimensione della confezione
10708552 100 ml 100ml
10430052 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10708552 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 330201000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    435.00 DKK
    369.65 DKK / 100ml
    Spare 65.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Absorbans (1% i vand), (1% i vand) ved 0nm, 0,1 maks. ved 290 nm
Kemisk navn eller materiale Acrylamide / N, N'-Methylenebisacrylamide 19:1
Fysisk form Væske
Akrylsyre 0,001% maks.
CAS 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1
CAS min % 59.0
CAS Max % 61.0
Ledningsevne 3 μS/cm maks.
Farve Farveløs
Mængde 100 ml
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C3H5NO
MDL nummer MFCD00008032
InChI nøgle HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC(=O)C=C
IUPAC navn prop-2-enamid
Molekylvægt (g/mol) 71.08
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Grad Biokemisk
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acrylamide / N,N``-Methylenebisacrylamide 19:1, 40% mix solution in water
Avvertenza
  • Fare
Categoria di pericolo
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H372-Forårsager organskader.
Consigli di prudenza
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide, Methylene diacrylamide
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.