Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Acrylamid / N,N'-Methylenbisacrylamid 19:1, til biokemi, 40% blandingsopløsning i vand
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbans | (1% i vand), (1% i vand) ved 0nm, 0,1 maks. ved 290 nm |
| Kemisk navn eller materiale | Acrylamide / N, N'-Methylenebisacrylamide 19:1 |
| Fysisk form | Væske |
| Akrylsyre | 0,001% maks. |
| CAS | 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1 |
| CAS min % | 59.0 |
| CAS Max % | 61.0 |
| Ledningsevne | 3 μS/cm maks. |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 500 ml |
| Vis mere |