Få mere at vide
Akrylamid, elektroforesekvalitet, 99+%
Beskrivelse
Akrylamid anvendes som monomer i syntesen af polyacrylamider, der finder anvendelse som vandopløselige fortykningsmidler i spildevandsbehandling, gelelektroforese, malmbearbejdning og farvestofproduktion. I molekylærbiologi bruges det som en bærer såvel som involveret i udfældningen af små mængder DNA. Det spiller en vigtig rolle som mellemprodukt i fremstillingen af N-methylol-acrylamid og N-butoxyacrylamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Akrylamid / N,N'-Methylenbisacrylamid er et vandopløseligt, lugtfrit, hvidt krystallinsk pulver
- Denne forbindelse polymeriserer i nærvær af frie radikaler for at generere geler, hvis porestørrelse kan reguleres ved at manipulere de relative koncentrationer af denne blanding af forbindelser
Applikationer
- Polyacrylamidgeler bruges i vid udstrækning inden for biokemi, retskemisk kemi, genetik, molekylærbiologi og bioteknologi til at adskille proteiner eller nukleinsyrer i henhold til deres elektroforetiske mobilitet
- På grund af deres højere opløsning sammenlignet med andre geler bruges polyacrylamidgeler også til analyse af mindre RNA-arter fra blandede prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acrylamide |
| Smeltepunkt | 82 °C til 85 °C |
| Tæthed | 1.322 |
| Kogepunkt | 125 °C (25 mmHg) |
| Flammepunkt | 138 °C (280 °F) |
| Lugt | Lugtfri |
| Lineær formel | CH2=CHCONH2 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN2074 |
| Beilstein | 605349 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Acrylamide, electrophoresis grade
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H372-Forårsager organskader.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide