Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Akrylamid, elektroforesekvalitet, 99+%
Artikelnummer. 11308136
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11308136 100 g 100g
11398126 25 g 25g
11318136 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11308136 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L15075.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    456.72 DKK
    411.65 DKK / 100g
    Spare 45.07 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Acrylamid / N,N'-Methylenbisacrylamid, CAS # 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1, er en vandopløselig forbindelse, der krydsbinder for at producere polyacrylamidgeler, som er bredt anvendt i kromatografi og elektroforetisk adskillelse af nukleinsyrer og proteiner. | CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71,08 g/mol
Akrylamid anvendes som monomer i syntesen af polyacrylamider, der finder anvendelse som vandopløselige fortykningsmidler i spildevandsbehandling, gelelektroforese, malmbearbejdning og farvestofproduktion. I molekylærbiologi bruges det som en bærer såvel som involveret i udfældningen af små mængder DNA. Det spiller en vigtig rolle som mellemprodukt i fremstillingen af N-methylol-acrylamid og N-butoxyacrylamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Akrylamid / N,N'-Methylenbisacrylamid er et vandopløseligt, lugtfrit, hvidt krystallinsk pulver
  • Denne forbindelse polymeriserer i nærvær af frie radikaler for at generere geler, hvis porestørrelse kan reguleres ved at manipulere de relative koncentrationer af denne blanding af forbindelser
Applikationer
  • Polyacrylamidgeler bruges i vid udstrækning inden for biokemi, retskemisk kemi, genetik, molekylærbiologi og bioteknologi til at adskille proteiner eller nukleinsyrer i henhold til deres elektroforetiske mobilitet
  • På grund af deres højere opløsning sammenlignet med andre geler bruges polyacrylamidgeler også til analyse af mindre RNA-arter fra blandede prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-06-1
Molekylær formel C3H5NO
Molekylvægt (g/mol) 71.08
MDL nummer MFCD00008032
InChI nøgle HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrylamide, 2-propenamide, propenamide, acrylic amide, akrylamid, ethylenecarboxamide, vinyl amide, acrylic acid amide, 2-propeneamide, propeneamide
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
IUPAC navn prop-2-enamid
SMIL NC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acrylamide
Smeltepunkt 82 °C til 85 °C
Tæthed 1.322
Kogepunkt 125 °C (25 mmHg)
Flammepunkt 138 °C (280 °F)
Lugt Lugtfri
Lineær formel CH2=CHCONH2
Mængde 100 g
FN nummer UN2074
Beilstein 605349
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Merck Index 14,129
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 71.08
Procent renhed ≥99%
Grad Elektroforese
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acrylamide, electrophoresis grade
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide