Få mere at vide
Acrylamide-d5, TRC
Artikelnummer. 30321992
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30321992 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30321992 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA19130925MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acrylamide-d5
CAS 108152-65-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C3 D5 N O
Mængde 25 mg
Synonym Acrylamide-d5 (6CI)
InChI formel InChI=1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1D2,2D/hD2
SMIL [2H]N([2H])C(=O)C(=C([2H])[2H])[2H]
IUPAC navn N,N,2,3,3-pentadeuterioprop-2-enamide
Molekylvægt (g/mol) 76.11
Formel vægt 76.0685
Procent renhed >95