Få mere at vide
Acrylamide-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acrylamide-d5 |
| CAS | 108152-65-4 |
| Molekylær formel | C3 D5 N O |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Acrylamide-d5 (6 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1D2,2 D/hD2 |
| SMIL | [2 H]N([2 H])C(=O)C(=C([2 H])[2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | N,N,2,3,3-pentadeuterioprop-2-enamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 76.11 |
| Formel vægt | 76.0685 g/mol |
| Vis mere |