Få mere at vide
Acrylamide-d3, TRC
Artikelnummer. 30325912
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30325912 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30325912 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA191302100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acrylamide-d3
CAS 122775-19-3
Molekylær formel C3 2H3 H2 N O
Mængde 100 mg
Synonym 2-Propenamide-2,3,3-d3, Acrylamide-2,3,3 D3, Acrylamide-d3, Acrylamide-2,2,2-D3
InChI formel InChI=1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1D2,2D
SMIL [2H]C(=C([2H])C(=O)N)[2H]
IUPAC navn 2,3,3-trideuterioprop-2-enamide
Molekylvægt (g/mol) 74.1
Formel vægt 74.0559