Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Akrylamid/bisacrylamidopløsning (40 %, 37,5:1)
Beskrivelse
Acrylamid/bisacrylamid forblandet opløsning anvendes til fremstilling af protein-DNA-geler. Det bruges som DNA-sekventeringsgeler, proteinseparation. De bruges også til fremstilling af geler ved hjælp af stamopløsninger med de mest almindelige tværbindingsforhold.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Akrylamid/bisacrylamidopløsning bruges til at adskille proteiner
• Forholdet mellem bisacrylamid og akrylamid modulerer porøsiteten af polyacrylamidgelen
Anvendelse
•Akrylamid/bisacrylamidopløsning bruges som en DNA-sekventeringsgel, der fremmer proteinseparation i de elektroforetiske geler
• Denne opløsning anvendes også til fremstilling af geler under anvendelse af stamopløsninger med de mest almindelige tværbindingsforhold
• Det er også blevet brugt som en forløber til fremstilling af polyakrylamidlåg ved fotomønstermetoder
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1 |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 40% soln |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 500 mL |
| MDL nummer | MFCD00080848 |
| FN nummer | UN3426 |
| Opløselighedsinformation | It is soluble in water. |
Sikkerhed og håndtering
- Acrylamide/Bisacrylamide Solution (40%, 37.5:1)
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H372-Forårsager organskader.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Acrylamide, Methylene diacrylamide