Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Akrylamid/bisacrylamidopløsning (40 %, 37,5:1)
Artikelnummer. 15433569
Mængde:
500 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15433569
Brand: Thermo Scientific Chemicals J60868.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Akrylamid/bisacrylamidopløsning (40%, 37,5:1), også kendt som bioAcryl-P (40%, 37,5:1), er en forblandet opløsning indeholdende henholdsvis akrylamid og N,N'-methylenbisacrylamid (i forholdet 37,5:1), der anvendes til fremstilling af protein-DNA-geler.
Acrylamid/bisacrylamid forblandet opløsning anvendes til fremstilling af protein-DNA-geler. Det bruges som DNA-sekventeringsgeler, proteinseparation. De bruges også til fremstilling af geler ved hjælp af stamopløsninger med de mest almindelige tværbindingsforhold.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Akrylamid/bisacrylamidopløsning bruges til at adskille proteiner
• Forholdet mellem bisacrylamid og akrylamid modulerer porøsiteten af polyacrylamidgelen
Anvendelse
•Akrylamid/bisacrylamidopløsning bruges som en DNA-sekventeringsgel, der fremmer proteinseparation i de elektroforetiske geler
• Denne opløsning anvendes også til fremstilling af geler under anvendelse af stamopløsninger med de mest almindelige tværbindingsforhold
• Det er også blevet brugt som en forløber til fremstilling af polyakrylamidlåg ved fotomønstermetoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1
Fysisk form Væske
Koncentration 40% soln
Farve Farveløs
Mængde 500 ml
MDL nummer MFCD00080848
FN nummer UN3426
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acrylamide/Bisacrylamide Solution (40%, 37.5:1)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Acrylamide, Methylene diacrylamide