Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Akrylamid/bisacrylamid 29:1, pulver
Beskrivelse
Akrylamid/bisacrylamid 29:1, Forblandet pulver anvendes til fremstilling af protein-DNA-geler. Det bruges som DNA-sekventeringsgeler, proteinseparation. De bruges også til fremstilling af geler ved hjælp af stamopløsninger med de mest almindelige tværbindingsforhold.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Akrylamid/Bisacrylamid 29:1, Forblandet pulver anvendes til fremstilling af protein-DNA-geler. Det bruges som DNA-sekventeringsgeler, proteinseparation. De bruges også til fremstilling af geler ved hjælp af stamopløsninger med de mest almindelige tværbindingsforhold.
Opløselighed Det er opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Holdes væk fra lys. Opbevares ved stuetemperatur.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acrylamide/Bisacrylamide 29:1 |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 40 g |
| MDL nummer | MFCD00080848 |
| FN nummer | UN2074 |
| Opløselighedsinformation | It is soluble in water. |