Få mere at vide
Acrylamide: Bis-Acrylamide 37.5:1 (Powder/Electrophoresis), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10001073
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10001073 100 g 100g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10001073 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP1368100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This dry powder mix is premixed for 2.6% cross-linking and is suitable for separation of high-molecular-weight proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acrylamide: Bis-Acrylamide 37.5:1
Fysisk form Solid
CAS 79-06-1, 110-26-9
Ledningsevne 10μmhos max.
Farve White
Mængde 100 g
Emballage Poly Bottle
Molekylær formel C3H5NO
MDL nummer MFCD00008032
InChI nøgle HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC(=O)C=C
IUPAC navn prop-2-enamide
Molekylvægt (g/mol) 71.08
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Grad Electrophoresis
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acrylamide/Bis-Acrylamide Mixture (19:1)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.