Få mere at vide
Acrylamid: Bis-Acrylamid 37,5:1 (40% opløsning/elektroforese), Fisher BioReagents
Beskrivelse
Denne akrylamidopløsning er forblandet for 2,6% tværbinding og er egnet til separation af proteiner med høj molekylvægt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acrylamide: Bis-Acrylamide 37.5:1 |
| Navn note | 40% løsning |
| Fysisk form | Væske |
| CAS | 79-06-1, 110-26-9, 7732-18-5 |
| Ledningsevne | 10 μmhos maks. |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 1 L |
| Emballage | Polypropylenflaske |
| Renhedsgrad noter | DNase-, RNase- og Protease-fri |
| Molekylær formel | C3H5NO |
| Vis mere |