Få mere at vide
Acrylamide: Bis-Acrylamide 29:1 (Powder/Electrophoresis), Fisher BioReagents
Description
This dry powder mix is premixed for 3.3% cross-linking and is suitable for DNA sequencing and separation of proteins.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Acrylamide: Bis-Acrylamide 29:1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 79-06-1, 110-26-9 |
| Ledningsevne | 10μmhos max. |
| Farve | White |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | Poly Bottle |
| Molekylær formel | C3H5NO |
| MDL nummer | MFCD00008032 |
| InChI nøgle | HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Acrylamide/Bis-Acrylamide Mixture (19:1)
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H372-Forårsager organskader.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.