Få mere at vide
Akrylamid: Bis-Acrylamid 19:1 (40 % opløsning/elektroforese), Fisher BioReagents
Beskrivelse
Denne acrylamidopløsning er forblandet til 5 % tværbinding og er velegnet til DNA-sekventering og separation af proteiner med lav molekylvægt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acrylamide: Bis-Acrylamide 19:1 |
| Navn note | 40% løsning |
| Fysisk form | Væske |
| CAS | 79-06-1, 110-26-9, 7732-18-5 |
| Ledningsevne | 10 μmhos maks. |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 1 L |
| DNase | DNase fri |
| Emballage | Polypropylen flaske |
| Renhedsgrad noter | DNase-, RNase- og Protease-fri |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Acrylamide : Bis-Acrylamide 19:1 (40% Solution/Electrophoresis)
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H372-Forårsager organskader.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide, Methylene diacrylamide