Få mere at vide
Akrylamid-bis-acryl, 40 % (vægt/volumen), 29:1 opløsning, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Beskrivelse
- Akrylamid/bis-akrylamid (40 % w/v) 29:1-opløsning er praktiske brugsklare opløsninger af 4X krystalliseret højkvalitets akrylamid til molekylærbiologi og NN'-methylenbisacrylamid i deioniseret vand.
- Forblandet 19:1 flydende opløsning eliminerer behovet for at veje giftigt akrylamid og bis-acrylamid.
- Koncentrationen er baseret på den samlede vægt af både akrylamid og bis-acrylamid.
- Akrylamid/bis-acrylamid (40% w/v) 29:1 Opløsning fremstilles af højt oprenset akrylamid (4X) og bis-acrylamid (2X) under anvendelse af deioniseret ultrafiltreret vand.
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbans | A290 (1% in water): ≤0.1 |
| Fysisk form | Væske |
| Sammensætning | Acrylamide/Bis-acrylamide 29:1 |
| Mængde | 1 L |
| Grad | Molekylær biologi |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- acrylamide/bis-acrylamide 29:1
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: acrylamide, N,N'-methyl-bis-acrylamide
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.