Få mere at vide
Akrylamid,> 99 %, molekylærbiologiske reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11426401 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11426401 500 g 500g
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11426401 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219398290
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acrylamide
CAS 79-06-1
Farve Hvid
Tæthed 1.127g/cm3 at 25°C
Molekylær formel C3H5NO
MDL nummer MFCD00008032
Mængde 500 g
Synonym acrylamide, 2-propenamide, propenamide, acrylic amide, akrylamid, ethylenecarboxamide, vinyl amide, acrylic acid amide, 2-propeneamide, propeneamide
InChI nøgle HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC(=O)C=C
IUPAC navn prop-2-enamid
Molekylvægt (g/mol) 71.08
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Formel vægt 71.1
Procent renhed >99%
Grad Molekylærbiologisk reagens
Fysisk form Krystallinsk pulver