Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Akrylamid, +99%, til biokemi, elektroforesekvalitet
Acrylamide, CAS # 79-06-1, is an organic amide compound used as a monomer in the synthesis of polyacrylamides. | CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71.08 g/mol
276.00 DKK - 1970.00 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS | 79-06-1 |
---|---|
Molekylær formel | C3H5NO |
Molekylvægt (g/mol) | 71.08 |
MDL nummer | MFCD00008032 |
InChI nøgle | HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Ethylenecarboxamide, 2-Propenamide |
PubChem CID | 6579 |
ChEBI | CHEBI:28619 |
IUPAC navn | prop-2-enamid |
SMIL | NC(=O)C=C |
Artikelnummer | Brand | Mængde | Emballage | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Mængde | Emballage | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
10081860
|
Thermo Scientific Chemicals
164851000 |
100 g | Plastflaske |
276.00 DKK
100g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||
10711441
|
Thermo Scientific Chemicals
164855000 |
500 g | Plastflaske |
550.00 DKK
500g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||
11349686
|
Thermo Scientific Chemicals
164850025 |
2.5 kg | Plastflaske |
1970.00 DKK
2.50kg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Akrylamid er en organisk amidforbindelse, der hovedsageligt anvendes som monomer i syntesen af polyacrylamid
• Akrylamid dannes i fødevarer, der indeholder kulhydrater i sin sammensætning, hovedsageligt når disse fødevarer er stegt, grillet eller bagt
Applikationer
•I laboratorieforsøg deltager akrylamid i kemiske reaktioner som et mellemprodukt i fremstillingen af N-methylol akrylamid og N-butoxyacrylamidforbindelser
• Til molekylær brug kan denne forbindelse bruges som en bærer og er involveret i udfældningen af små mængder DNA
• I molekylære eksperimenter bruges det i gelelektroforese, herunder western blot og SDS-PAGE, til at adskille proteiner og makromolekyler baseret på deres størrelse og ladning
Kemiske identifikatorer
79-06-1 | |
71.08 | |
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N | |
6579 | |
prop-2-enamid |
C3H5NO | |
MFCD00008032 | |
Ethylenecarboxamide, 2-Propenamide | |
CHEBI:28619 | |
NC(=O)C=C |
Tekniske data
Acrylamide | |
Krystaller eller Krystallinsk Pulver | |
79-06-1 | |
99.0 | |
82.0°C to 86.0°C | |
1.1220g/mL | |
5.5 to 6.5 (10% soln., 0.1 M NaCl, 25°C) | |
Authentic | |
C3H5NO | |
MFCD00008032 | |
15, 120 | |
Solubility in water: 21.5g/L (30°C). Other solubilities: solubilities in g/100mL solvent (30°C):, methanol 155; ethanol 86.2; acetone 63.1;, ethyl acetate 12.6; chloroform 2.66;, benzene 0.346; heptane 0.0068, soluble in ether | |
NC(=O)C=C | |
71.08 | |
CHEBI:28619 | |
≥99% |
99+% | |
0.002% max. | |
125.0°C (25.0 mmHg) | |
100.0 | |
5 umhos (40% max. aqueous solution) | |
Hvid | |
138°C | |
99+% | |
H2C=CHCONH2 | |
02, 400 | |
Ethylenecarboxamide, 2-Propenamide | |
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N | |
prop-2-enamid | |
6579 | |
71.08 | |
Biokemisk |
Sikkerhed og håndtering
GHS P Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Toxic if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
Harmful if inhaled.
May cause cancer.
May cause genetic defects.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of damaging fertility.
Harmful in contact with skin.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-173-7
missing translation for 'rtecsNumber' : AS3325000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Acrylamide
Signalord
- Fare
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.