Få mere at vide
Acrylamid, 99,9 %
Artikelnummer. 11347978
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347978 25 g 25g
11337978 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11347978 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036545.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71,08 g/mol
Acrylamid anvendes primært i forskningslaboratorier til elektroforese, kromatografi, elektronmikroskopi og i spildevands- og spildevandsbehandlingsindustrien. Det bruges til fremstilling af polymerer hovedsageligt i papirmasse- og papirindustrien og tekstilbehandlingsindustrien. Den største anvendelse for akrylamid er som mellemprodukt i produktionen af organiske kemikalier og i syntesen af polyacrylamider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-06-1
Molekylær formel C3H5NO
Molekylvægt (g/mol) 71.08
MDL nummer MFCD00008032
InChI nøgle HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrylamide, 2-propenamide, propenamide, acrylic amide, akrylamid, ethylenecarboxamide, vinyl amide, acrylic acid amide, 2-propeneamide, propeneamide
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
IUPAC navn prop-2-enamid
SMIL NC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acrylamide
Smeltepunkt 82 °C til 85 °C
Tæthed 1.322
Kogepunkt 125 °C (25 mm)
Flammepunkt 138 °C (280 °F)
Analyseprocentområde 99.9%
Mængde 25 g
FN nummer UN2074
Beilstein 605349
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,129
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ethanol, æter og kloroform.
Formel vægt 71.08
Procent renhed 99.9%
Fysisk form Krystallinsk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acrylamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide