Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Akrylamid, 99,5 %, Molekylær Biologisk Grad
Artikelnummer. 15487439
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15487439 1 kg 1kg
15477439 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15487439 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J66184.A1
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71,08 g/mol
Akrylamidopløsning er en almindeligt anvendt matrix til elektroforetisk adskillelse af nukleinsyrer og proteiner. Bruges også til forberedelse af pladegelgradienter til PAGE.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Akrylamidopløsning er en almindeligt anvendt matrix til elektroforetisk adskillelse af nukleinsyrer og proteiner. Bruges også til forberedelse af pladegelgradienter til PAGE.
Opløselighed
Delvist opløselig i vand.
Noter
Luft- og lysfølsomme, opbevares mørkt og væk fra lys. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-06-1
Molekylær formel C3H5NO
Molekylvægt (g/mol) 71.08
MDL nummer MFCD00008032
InChI nøgle HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrylamide, 2-propenamide, propenamide, acrylic amide, akrylamid, ethylenecarboxamide, vinyl amide, acrylic acid amide, 2-propeneamide, propeneamide
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
IUPAC navn prop-2-enamid
SMIL NC(=O)C=C
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Acrylamide
Smeltepunkt 82 °C til 85 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.322 g/mL
Kogepunkt 125 °C (25 mmHg)
Flammepunkt 138 °C (280 °F)
Lugt Lugtfri
Lineær formel CH2=CHCONH2
Mængde 1 kg
FN nummer UN2074
Beilstein 605349
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,129
Opløselighedsinformation Delvist opløseligt i vand.
Formel vægt 71.08
Procent renhed 99.5%
Grad Molekylær biologi
Fysisk form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.