Få mere at vide
Acrylamid, 98+%
Beskrivelse
Akrylamid anvendes som monomer i syntesen af polyacrylamider, der finder anvendelse som vandopløselige fortykningsmidler i spildevandsbehandling, gelelektroforese, malmbearbejdning og farvestofproduktion. I molekylærbiologi bruges det som en bærer såvel som involveret i udfældningen af små mængder DNA. Det spiller en vigtig rolle som mellemprodukt i fremstillingen af N-methylol-acrylamid og N-butoxyacrylamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Akrylamid anvendes som monomer i syntesen af polyacrylamider, der finder anvendelse som vandopløselige fortykningsmidler i spildevandsbehandling, gelelektroforese, malmbearbejdning og farvestofproduktion. I molekylærbiologi bruges det som en bærer såvel som involveret i udfældningen af små mængder DNA. Det spiller en vigtig rolle som mellemprodukt i fremstillingen af N-methylol-acrylamid og N-butoxyacrylamid.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Luft- og lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med syrer, baser, oxidationsmidler, reduktionsmidler, jern- og jernsalte, kobber, aluminium, messing og frie radikaler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acrylamide |
| Smeltepunkt | 82 °C til 85 °C |
| Tæthed | 1.322 |
| Kogepunkt | 125 °C (25 mmHg) |
| Flammepunkt | 138 °C (280 °F) |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 2500 g |
| FN nummer | UN2074 |
| Beilstein | 605349 |
| Følsomhed | Hygroskopisk; Lysfølsom |
| Vis mere |